Learn More
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf, ergonomisch, abgerundet und anwenderfreundlich.
Marke:  Bochem™ 11123
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15871797
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Modelle gemäß DIN 12897 gefertigt
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
  • Scherendesign aus Stahl 18/10
  • Maximale dynamische Betriebslast: 7 kg
  • Maximale statische Betriebslast: 30 kg
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
160 mm
M8 x 1,25
60 bis 275 mm
130 mm
Autoklavierbar
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf > Länge:160 mm