Learn More
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf, ergonomisch, abgerundet und anwenderfreundlich.
219.00 € - 258.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Höhe (metrisch) | 60 bis 275 mm |
Gewindegröße | M8 x 1,25 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Product Code | Brand | Länge (metrisch) Basis | Breite (metrisch) Basis | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Länge (metrisch) Basis | Breite (metrisch) Basis | Price | Quantity & Availability | ||||||
15871797
|
Bochem™
11123 |
160 mm | 130 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15881797
|
Bochem™
11133 |
200 mm | 200 mm |
258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Alle Modelle gemäß DIN 12897 gefertigt
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherendesign aus Stahl 18/10
- Maximale dynamische Betriebslast: 7 kg
- Maximale statische Betriebslast: 30 kg
Specifications
Edelstahl (18/10) | |
60 bis 275 mm | |
M8 x 1,25 | |
Autoklavierbar |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Laborheber mit Metallknopf