Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, +99 %
L-Tyrosine, CAS # 60-18-4, is an aromatic non-essential amino acid that is considered a fundamental metabolite, involved in protein synthesis and photosynthesis.
22.51 € - 967.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 60-18-4 |
---|---|
Summenformel | C9H11NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.19 |
MDL-Nummer | MFCD00002606 |
InChI-Schlüssel | OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N |
Synonym | l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l |
PubChem CID | 6057 |
ChEBI | CHEBI:17895 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10367070
|
Thermo Scientific Chemicals
140640050 |
5 g | Glasflasche |
22.51 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10744851
|
Thermo Scientific Chemicals
140641000 |
100 g | Kunststoffflasche |
71.46 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10245000
|
Thermo Scientific Chemicals
140640010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
439.19 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10702744
|
Thermo Scientific Chemicals
140640025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
967.82 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L-Tyrosin ist das levorotatorische Isomer der aromatischen Aminosäure Tyrosin, in vivo synthetisiert aus L-Phenylalanin
• Es ist als kristallines, nichtweißes Pulver erhältlich, bei Raumtemperatur stabil und in Salzsäure löslich
Anwendungen
• In-vivo L-Tyrosin ist an der Proteinsynthese beteiligt und ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Adrenalin, p-Kumarinsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Katecholaminen.
•L-Tyrosin wird als Ergänzung verwendet, und es wurde nachgewiesen, dass es die Konzentrationen von Neurotransmittern, Dopamin, Adrenalin und Norepinephrin im Gehirn erhöht.
• Gilt als wesentliche Nahrungsergänzung für Phenylketonurie-Patienten, denen das Enzym Phenylalanin-Hydroxylase fehlt. Daher kann Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden.
• L-Tyrosin spielt im Prozess der Photosynthese als Elektronenträgereine entscheidende Rolle.
• Aufgrund seiner Rolle bei der Synthese von Katecholaminen wird L-Tyrosin auch in der Forschung verwendet, um seine Auswirkungen auf Stress zu untersuchen.
Chemische Identifikatoren
60-18-4 | |
181.19 | |
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N | |
6057 | |
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
C9H11NO3 | |
MFCD00002606 | |
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l | |
CHEBI:17895 | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
Spezifikation
L-Tyrosine | |
Weiß | |
99+% | |
C9H11NO3 | |
MFCD00002606 | |
-9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) | |
0.1% max. | |
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N | |
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure | |
181.19 | |
CHEBI:17895 | |
≥99.0% (on dried substance) |
60-18-4 | |
Echt | |
0.5% max. (1 g, 105°C) | |
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H | |
14, 605 | |
15, 10020 | |
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O | |
− 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50) | |
6057 | |
181.19 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- L-Tyrosine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only