Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, +99 %
Artikelnummer. 10702744
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
L-Tyrosine, CAS # 60-18-4, is an aromatic non-essential amino acid that is considered a fundamental metabolite, involved in protein synthesis and photosynthesis.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L-Tyrosin ist das levorotatorische Isomer der aromatischen Aminosäure Tyrosin, in vivo synthetisiert aus L-Phenylalanin
• Es ist als kristallines, nichtweißes Pulver erhältlich, bei Raumtemperatur stabil und in Salzsäure löslich
Anwendungen
• In-vivo L-Tyrosin ist an der Proteinsynthese beteiligt und ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Adrenalin, p-Kumarinsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Katecholaminen.
•L-Tyrosin wird als Ergänzung verwendet, und es wurde nachgewiesen, dass es die Konzentrationen von Neurotransmittern, Dopamin, Adrenalin und Norepinephrin im Gehirn erhöht.
• Gilt als wesentliche Nahrungsergänzung für Phenylketonurie-Patienten, denen das Enzym Phenylalanin-Hydroxylase fehlt. Daher kann Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden.
• L-Tyrosin spielt im Prozess der Photosynthese als Elektronenträgereine entscheidende Rolle.
• Aufgrund seiner Rolle bei der Synthese von Katecholaminen wird L-Tyrosin auch in der Forschung verwendet, um seine Auswirkungen auf Stress zu untersuchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-18-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002606
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Spezifische Drehung -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Merck Index 15, 10020
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand − 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50)
Menge 2.5 kg
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver