Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Thymidin Artikelnummer.: 16554424
Thermo Scientific Chemicals L-Thymidin
Artikelnummer. 16554424
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 16554424
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kristallpulver
Molekulargewicht 242,23
Produkttyp L-Thymidin
Klarheit der Lösung (1 % wässrige Lösung)Transparente, farblose Lösung
Quelle Synthetische Quelle
Inhalt und Lagerung Kühlschrank +4 °C
Versandbedingung Normale Bedingungen
Reinheit ≥98,5 % (HPLC)
Menge 5 g
Farbe Weiß bis fast weiß
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0410797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog Number464550050,464550010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Thymidin >