Spezifikation
Format | Kristallpulver |
Molekulargewicht | 242,23 |
Produkttyp | L-Thymidin |
Klarheit der Lösung | (1 % wässrige Lösung)Transparente, farblose Lösung |
Quelle | Synthetische Quelle |
Inhalt und Lagerung | Kühlschrank +4 °C |
Versandbedingung | Normale Bedingungen |
Reinheit | ≥98,5 % (HPLC) |
Menge | 1 g |
Farbe | Weiß bis fast weiß |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Thymidin >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur