Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
Laboratory high chair in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
Marke: Techsit™ TS8331
Beschreibung
- PU high chair with adjustable foot ring on Glides
- Hard wearing, Easy clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- 5 year guarantee
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 5 suitable
Spezifikation
High-form Chair | |
None | |
Footring | |
590 to 830 mm | |
420 mm | |
Yes |
Black | |
450 mm | |
410 to 480 mm | |
150 kg | |
490 mm | |
Polyurethan |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.