Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius Wischtuchspender für Zentralentnahme
Weißer Wischtuchspender für Zentralentnahme. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich, wahlweise mit verdecktem Verschlussmechanismus oder mit Schloss. Kombinierbar mit verschiedenen WypAll™
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 7017
39.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Spender zur problemlosen Entnahme der Wischtücher, reduziert Unordnung und Verschwendung
- Wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch
- Schickes, zeitgemäßes Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
- Kombinierbar mit verschiedenen WypAll™
Spezifikation
Wischtuch-Spender mit Innenabwicklung | |
11,19 in. | |
10.9 in. | |
13 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Weiß | |
28,7 cm | |
27.6 cm | |
33 cm | |
Plastic | |
1 |