Learn More
Masterflex™ Analoge L/S™ Konsolenpumpe mit variabler Drehzahl und Mehrkanalpumpenkopf
Analoge Masterflex™ L/S™ Konsolenpumpen mit variabler Drehzahl und Mehrkanalpumpenkopf bieten eine präzise Drehzahlregelung für einen genauen Durchfluss
Marke:  Masterflex™ 77925-10
Artikelnummer. 11799769
  • 4230.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die L/S™ Präzisionskonsolenantriebe mit variabler Drehzahl bieten eine präzise Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung
  • Großes LED-Display und LED-Anzeigen zeigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick
  • Die Komplettpumpensysteme enthalten alles, was zum Starten von Pumpvorgängen erforderlich ist
  • Präzise und wiederholbare Drehzahleinstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige
  • Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen mit umkehrbarem Motor – perfekt für das Spülen von Schläuchen
  • Entscheiden Sie sich mit Mehrkanalsystemen für einen synchronen Durchfluss auf allen Kanälen
  • Optimieren Sie Ihre Prozesse bei minimalem Platzbedarf durch das Stapeln spritzwasserfester Laufwerke mit IP33-Einstufung
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp: Verwenden Sie entweder die Folientastatur oder die Fernsteuerungsfunktion
  • Durchflussrate 0,35 bis 35 ml/min pro Kanal mit Microbore Schläuchen – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs und der Schlauchgröße ab
Spezifikation
Spezifikation
4
0,35 bis 35 ml/min
Schutzart IP33
12/Pk. PVC-Zweistopp-Schlauchsatz, 2,79 mm ID (06416-48)
90 bis 260 V AC
Digitale variable Drehzahl
1 bis 100 U/min
Microbore Zweistopp-Schlauchsätze
(34,9 x 21,08 x 21,59 cm)
1,8 A bei 115 V, 1,2 A bei 230 V
Name des Produkts
Masterflex™ Analoge L/S™ Konsolenpumpe mit variabler Drehzahl und Mehrkanalpumpenkopf > Variable Drehzahlregelung