Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschrotorbaugruppe für Standardpumpenköpfe
Masterflex™ L/S™ Austauschrotorbaugruppe für Standardpumpenköpfe für die Verwendung mit I/P™ Standardpumpenköpfen
Marke:  Masterflex™ 07013-95
Artikelnummer. 11815212
  • 274.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wählen Sie die Ersatzteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
  • Ersatzteile, um die Pumpenköpfe über einen längeren Zeitraum in Betrieb zu halten
  • Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
L/S™ Standard-Pumpenköpfe 07013-21, 07013-52, 07014-21, 07014-52, 07016-21, 07016-52, 07017-21, 07017-52, 07018-21 und 07018-52
Ersatzrotor
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Austauschrotorbaugruppe für Standardpumpenköpfe > Ersatzrotor