Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle sind ideal für Flüssigkeitstransferanwendungen, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
506.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 1:1 Übersetzungsverhältnis |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern |
Zur Verwendung mit | L/S™ Pumpenantriebe, die einen Pumpenkopf mit langer Welle benötigen |
Material | Polycarbonat |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15316918
|
Masterflex™
07024-10 |
L/S™ 24 |
506.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
- Die Standardköpfe sind präzise geformt und passen so für eine einzelne Schlauchgröße
- Der Pumpenkopf ist kompakt und einfach in der Konstruktion
- Schlauchein- und ausgang befinden sich auf der gleichen Seite, was ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist
- Die Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S™ Schläuchen der Größen 16 oder 24
- Passend für eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung von Masterflex Pumpen zu gewährleisten
- Zum Einsatz mit Masterflex L/S™ Pumpenantrieben, die einen langwelligen Pumpenkopf benötigen
- Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standardwellenantrieben kompatibel
Spezifikation
1:1 Übersetzungsverhältnis | |
L/S™ Pumpenantriebe, die einen Pumpenkopf mit langer Welle benötigen | |
1 | |
Befestigt | |
0,02 bis 600 U/min |
Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern | |
Polycarbonat | |
3 | |
Langwelle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle