Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpensysteme
Complete pump systems for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
7085.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IP 33 |
---|---|
Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
Schutzart Gehäuse | IP33 |
Motor Speed | 0,1 bis 600 U/min |
Umkehrbar | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17342473
|
Masterflex™
MFLX77920-40 |
L/S™ MasterSense™ Pumpe, EtherNet/IP™ Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC | 0,08 bis 480 ml/min |
7085.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17352473
|
Masterflex™
7792042 |
L/S™ MasterSense™ Pumpe, EtherNet/IP™ Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ II Pumpenkopf für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC | 0.28 bis 1700 ml/min |
7195.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17362473
|
Masterflex™
7792050 |
L/S™ MasterSense™ Pumpe, Profibus Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC | 0,08 bis 480 ml/min |
7165.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17372473
|
Masterflex™
MFLX77920-52 |
L/S™ MasterSense™ Pumpe, Profibus Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ II Pumpenkopf für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC | 0.28 bis 1700 ml/min |
7270.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program
- 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
- Over-the-air firmware updates let you take full advantage of improvements in drive features and functionality
- Options for connectivity and control include MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus, or analog signal
- Three-level user access – gives you the option of controlling who can operate the pump and at what level.
- Continuous run, volume dispense, and time dispense modes – batch control and interval/off time in Volume and Time modes
- Pump lets you save and retrieve commonly used dispense programs for rapid set up
- Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
Spezifikation
IP 33 | |
IP33 | |
Ja | |
Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker | |
Digitale variable Drehzahl | |
50/60 |
Digitale variable Drehzahl | |
0,1 bis 600 U/min | |
Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche | |
ABS-Kunststoff und Aluminium | |
90/260 VAC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpensysteme