Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpensysteme
Click to view available options
Flussrate:
0,08 bis 480 ml/min
0.28 bis 1700 ml/min
Externe Steuerung:
Ethernet/IP-kompatibel
Profibus-kompatibel
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Präzise, reproduzierbare Leistung, die schnell und einfach einzurichten und zu programmieren ist
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
- Dreistufiger Benutzerzugriff – Gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene.
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
- Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen – dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IP 33 |
| Beschreibung | L/S™ MasterSense™ Pumpe, Profibus Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC |
| Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
| Schutzart Gehäuse | IP33 |
| Flussrate | 0,08 bis 480 ml/min |
| Motor Speed | 0,1 bis 600 U/min |
| Umkehrbar | Ja |
| Externe Steuerung | Profibus-kompatibel |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche |
| Enthält | Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker |
| Mehr anzeigen |