Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl für zuverlässige, allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
Marke: Masterflex™ 07540-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
- Das Gehäuse aus lackiertem Stahl hat die Schutzart IP 22
- Wählen Sie aus sieben Geschwindigkeiten je nach Durchflussrate oder der Anzahl der erforderlichen Förderhöhen
- Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal die Versorgung in Labor, Feld oder Prozess
- Die kompakten Antriebe sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Ein beleuchteter Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, wenn die Pumpe läuft
- Kompatibel mit fünf verschiedenen Pumpenkopftypen: Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™3 und Cartridge
- Für bis zu 2 Pumpenköpfe
Spezifikation
0,9 Ampere | |
152 x 134 x 118 mm | |
Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load und Kassette | |
Lackierter Stahl | |
Befestigt |
Unveränderliche Drehzahl | |
1,8 bis 140 ml/min | |
IP 22 | |
Für 2 Pumpenköpfe | |
30 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl > 30 U/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur