Learn More
L-Lysinacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.00 € - 319.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 57282-49-2 |
---|---|
Summenformel | C8H18N2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.24 |
MDL-Nummer | MFCD00039069 |
InChI-Schlüssel | RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N |
Synonym | l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz |
PubChem CID | 104152 |
IUPAC-Name | Essigsäure;(2S)-2,6-diaminohexansäure |
SMILES | CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15294874
|
Thermo Scientific Acros
451630250 |
25 g |
38.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15214884
|
Thermo Scientific Acros
451631000 |
100 g |
93.50 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15224884
|
Thermo Scientific Acros
451635000 |
500 g |
319.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
57282-49-2 | |
206.24 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
104152 | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
C8H18N2O4 | |
MFCD00039069 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
Essigsäure;(2S)-2,6-diaminohexansäure |
Spezifikation
L-Lysine acetate | |
97% | |
MFCD00039069 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
Essigsäure;(2S)-2,6-diaminohexansäure | |
104152 | |
97% |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O | |
206.24 | |
206.24 |
RUO – Research Use Only