Learn More
L-Lysinacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224884
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57282-49-2
Summenformel C8H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00039069
InChI-Schlüssel RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz
PubChem CID 104152
IUPAC-Name Essigsäure;(2S)-2,6-diaminohexansäure
SMILES CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine acetate
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%
Menge 500 g
Produktidentifikator
  • L-Lysine acetate