Learn More
L-Histidin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific™
18.18 € - 237.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 71-00-1 |
---|---|
Summenformel | C6H9N3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 155.16 |
MDL-Nummer | MFCD00064315 |
InChI-Schlüssel | HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin |
PubChem CID | 6274 |
ChEBI | CHEBI:15971 |
SMILES | NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15405339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63065.09 |
10 g | N/A | ||||||
15415339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63065.22 |
100 g | N/A | ||||||
15425339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63065.36 |
500 g | N/A | ||||||
15435339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63065.A1 |
1 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
71-00-1 | |
155.16 | |
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N | |
6274 | |
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O |
C6H9N3O2 | |
MFCD00064315 | |
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin | |
CHEBI:15971 |
Spezifikation
L-Histidine | |
71-00-1 | |
Weiß | |
MFCD00064315 | |
14,4720 | |
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N | |
(2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure | |
6274 | |
Odorless | |
−39° (c=5 in Water) | |
Pulver |
∽281°C (decomposition) | |
7.0 to 8 | |
C6H9N3O2 | |
84088 | |
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin | |
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O | |
155.16 | |
CHEBI:15971 | |
155.16 | |
Zellkulturreagenz |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-745-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MS3070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen