missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Histidin, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15425339
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt ∽281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Farbe Weiß
Beilstein 84088
Merck Index 14,4720
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 500 g
Geruch Odorless
Formelmasse 155.16
Optische Drehung −39° (c=5 in Water)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt