Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-Phenylalanin, 95 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
Namenshinweis | 95% |
Farbe | Braun bis weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H |
Spezifische Drehung | +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl) |
Wasser | 3% max. (K.F.) |
IUPAC-Name | (3S)-3-amino-4[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-Oxobutansäure |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467232 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 310021000,310025000 |
A0464237 | Analysenzertifikat | 05/07/2024 | 310021000,310025000 |
A0453667 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 310021000,310025000 |
A0449723 | Analysenzertifikat | 24/04/2023 | 310021000,310025000 |
A0449193 | Analysenzertifikat | 10/04/2023 | 310021000,310025000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%