Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-Phenylalanin, 95 % Artikelnummer.: 10073863
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-Phenylalanin, 95 %
Artikelnummer. 10073863
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10073863
Marke: Thermo Scientific Chemicals 310025000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13433-09-5
Summenformel C13H16N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 280.28
MDL-Nummer MFCD00063155
InChI-Schlüssel YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonym l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMILES N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartyl-L-phenylalanine
Namenshinweis 95%
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Spezifische Drehung +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl)
Wasser 3% max. (K.F.)
IUPAC-Name (3S)-3-amino-4[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutansäure
Spezifischer Drehzustand + 11.50 (24.00°C c=1,0.5 M HCl)
Menge 500 mg
Formelmasse 280.28
Reinheit (%) ≥94% (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number310021000,310025000
ChargennummerA0464237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog Number310021000,310025000
ChargennummerA0453667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number310021000,310025000
ChargennummerA0449723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog Number310021000,310025000
ChargennummerA0449193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2023 Catalog Number310021000,310025000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-Phenylalanin, 95 % >