Learn More
VELP Scientifica™ KS 1000 Scrubber
BIOPHARMA
Entwickelt, um die bei der Mineralisierung entstehenden giftigen Dämpfe zu neutralisieren und das Laborpersonal zu schützen, ohne dass ein Anschluss an das Leitungswasser erforderlich ist.
Marke:  VELP Scientifica™ F307A0660
2408.17 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17804687
  • 2690.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt, um die bei der Mineralisierung entstehenden giftigen Dämpfe zu neutralisieren und das Laborpersonal zu schützen, ohne dass ein Anschluss an das Leitungswasser erforderlich ist.
  • Der KS 1000 Scrubber ergänzt perfekt die kompakten halbautomatischen und automatischen Aufschlussgeräte von VELP und fügt sich nahtlos in den Abzug ein, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.
  • Eine intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche, die sich bequem auf dem Gerät befindet, vereinfacht die Bedienung. Mit 4 einstellbaren Saugleistungsstufen haben die Laborbetreiber die Kontrolle über ihre spezifischen Anforderungen.
  • Sorgfältig ausgewählte Materialien gewährleisten Langlebigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen und reduzieren die Wartungskosten.
  • Die Tanks aus Glas und die Anschlussschläuche aus Viton garantieren höchste Leistung und erhöhte Widerstandsfähigkeit. Die acht Lochscheiben tragen wesentlich dazu bei, eine maximale Neutralisationsleistung zu erzielen.
  • Das innovative Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Komponenten, was eine schnelle und mühelose Reinigung und Wartung ermöglicht.
  • Bei bestimmten Anwendungen kann ein optionaler Aktivkohlefilter eingesetzt werden, um Gerüche zu absorbieren, die bei der oxidativen Mineralisierung entstehen.
Spezifikation
Spezifikation
System zur Rauchgasabsaugung
3.5 L
KS 1000 Bürste
Kein Display
Bis zu 25 l/min
Metallstruktur und PVC-Komponenten
Name des Produkts
VELP Scientifica™ KS 1000 Scrubber > Velp Scientifica™ Neutralization Scrubber