Learn More
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Marke: Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Weitere Unterlagen
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur