Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde
Die dicke Wand hält hohen Zentrifugengeschwindigkeiten stand
243.00 € - 370.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit | Nützlich zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen |
Auskleidungsmaterial | Gummi |
Gewindegröße | 24 bis 410 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11808462
|
DWK Life Sciences
45212-35 |
35 ml | 100 mm |
243.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11818462
|
DWK Life Sciences
45212-50 |
50 ml | 123 mm |
370.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die dicke Wand hält hohen Zentrifugengeschwindigkeiten stand
Ideal zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen
- Der Markierungspunkt ist sandgestrahlt
- Die Kappen sind nicht aufgesetzt.
- Lieferung mit autoklavierbaren Kappen mit Gummieinsätzen
- GPI-Gewinde von 24 mm–410
Spezifikation
USP, ASTM E 438 | |
Nützlich zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen | |
24 bis 410 | |
Rund | |
Beschriftungsfläche | |
Zentrifugenröhrchen |
Borosilikatglas | |
Gummi | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
29 mm | |
3,550 x G |