missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde

Die dicke Wand hält hohen Zentrifugengeschwindigkeiten stand

Marke:  DWK Life Sciences 45212-35

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11808462

  • 243.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Die dicke Wand hält hohen Zentrifugengeschwindigkeiten stand

Ideal zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen

  • Der Markierungspunkt ist sandgestrahlt
  • Die Kappen sind nicht aufgesetzt.
  • Lieferung mit autoklavierbaren Kappen mit Gummieinsätzen
  • GPI-Gewinde von 24 mm–410

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

USP, ASTM E 438
Borosilikatglas
Gummi
Autoklavierbar
100 mm
Rund
29 mm
3550 × g
35 ml
Nützlich zur Trennung neutralisierter Sedimente zur Kultur von Sputumproben in der klinischen Arbeit und in mikrobiologischen Anwendungen
24-410
Rund
1,15 oz.
Beschriftungsfläche
Zentrifugenröhrchen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote