Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ 5 mm-NMR-Röhrchen aus Borosilikatglas
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
172.00 € - 187.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Konzentrizität (angloamerikanisch) | 0.0005 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.16 Zoll |
Produktcode | Marke | Wölbung (angloamerikanisch) | Konzentrizität (angloamerikanisch) | Feldstärke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wölbung (angloamerikanisch) | Konzentrizität (angloamerikanisch) | Feldstärke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10641713
|
DWK Life Sciences
897241-0008 |
0.00035 Zoll | 0.0005 Zoll | 600 bis 700 MHz | 8 Zoll |
187.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10101352
|
DWK Life Sciences
897241-0000 |
0.00025 Zoll | 0.0005 Zoll | 600 bis 700 MHz | 7 in. |
172.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Aus KIMAX KG-33 Borosilikatglas
- Mit befestigter Polyethylen-Kappe
Spezifikation
0,19 in. | |
5 mm | |
0.16 Zoll | |
600 bis 700 MHz | |
Kappe | |
0,38 mm |
Borosilikatglas | |
0.0005 Zoll | |
4,2 mm | |
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen | |
0.014 Zoll |