Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hohle weiße Manschettenstopfen aus Gummi
Der hohle Stopfen passt in den Hals der Glaswaren-Vorrichtungen. Die Geräte der Serie 774261 können bei bis zu 125 °C bis zu 8 Stunden lang verwendet werden.
Marke: DWK Life Sciences 774261-0014
Beschreibung
Der hohle Stopfen passt in den Hals der Glaswaren-Vorrichtungen. Die Geräte der Serie 774261 können bei bis zu 125 °C bis zu 8 Stunden lang verwendet werden.
- Steckstopfen mit Hülsenverlängerung passen in den Gerätehals und sorgen für eine sichere Abdichtung
- Die Membran kann mit einer Spritzennadel durchstochen werden
- Zum Ausgasen von NMR-Probenröhrchen, als Druckbelüftung oder zum Hinzufügen von Reaktionsmitteln mit einer Spritze
Spezifikation
1,4cm | |
14/20 | |
Naturkautschuk |
NMR-Röhrchen, Druckbelüftung oder Hinzufügen von Reaktionspartnern mit einer Spritze | |
Weiß | |
Steck-Manschettenstopfen |