Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hohle weiße Manschettenstopfen aus Gummi
Artikelnummer. p-78948
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,4cm
2,4cm
Standard-Konusverbindung:
14/20
24/40; 24/20
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12859518
Marke: DWK Life Sciences 7742610014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der hohle Stopfen passt in den Hals der Glaswaren-Vorrichtungen. Die Geräte der Serie 774261 können bei bis zu 125 °C bis zu 8 Stunden lang verwendet werden.
  • Steckstopfen mit Hülsenverlängerung passen in den Gerätehals und sorgen für eine sichere Abdichtung
  • Die Membran kann mit einer Spritzennadel durchstochen werden
  • Zum Ausgasen von NMR-Probenröhrchen, als Druckbelüftung oder zum Hinzufügen von Reaktionsmitteln mit einer Spritze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1,4cm
Zur Verwendung mit (Geräte) NMR-Röhrchen, Druckbelüftung oder Hinzufügen von Reaktionspartnern mit einer Spritze
Standard-Konusverbindung 14/20
Farbe Weiß
Material Naturkautschuk
Produkttyp Steck-Manschettenstopfen