Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
115.00 € - 192.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) Feldstärke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) Feldstärke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10059771
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897830-0000
±0.001 in. ±0.0015 in. 400 MHz 7 in.
134.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10395022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897835-0008
±0.0006 in. ±0.001 in. 500 MHz 8 in.
167.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10233252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897825-0000
±0.0005 in. ±0.002 in. 300 MHz 7 in.
154.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10542483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897805-0000
±0.002 in. ±0.0025 in. 100 MHz 7 in.
115.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10049771
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897835-0000
±0.0005 in. ±0.001 in. 500 MHz 7 in.
131.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11883133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897840-0000
±0.00025 in. ±0.0005 in. 600 bis 800 MHz 7 in.
192.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10405162
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
897820-0008
±0.0011 in. ±0.002 in. 300 MHz 8 in.
117.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
0,11 in.
Polyethylen
3 mm
2,4 mm
Kappe
0.011 Zoll
Borosilikatglas
Kompressionspassung
0.094 Zoll
Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
Zylindrisch
0,28 mm