Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
169.00 € - 219.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Rohrmischer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Misch-Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11774149
|
Koflo
04669-87 |
12 mm | Mixer with 12 Elements |
169.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794149
|
Koflo
04669-91 |
15 mm | Mixer with 12 Elements |
208.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11784149
|
Koflo
04669-89 |
15 mm | Mixer with 6 Elements |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714159
|
Koflo
04669-93 |
20 mm | Mixer with 12 Elements |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Achieve a 100% mixed output:
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- Visual check of your mixing process:
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- Models with removable elements are available on request.
Spezifikation
Durchsichtig | |
PVC | |
Rohrmischer | |
Misch-Flüssigkeiten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC