Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus klarem PVC
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
20 mm
Beschreibung:
Mischer mit 12 Elementen
Mischer mit 6 Elementen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Achieve a 100% mixed output:
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- Visual check of your mixing process:
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- Models with removable elements are available on request.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.8 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 381 mm |
| Beschreibung | Mischer mit 12 Elementen |
| Material | PVC |
| Typ | Rohrmischer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Misch-Flüssigkeiten |