Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 97002540B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17180069
  • 195.00 € / 48 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
  • Optimieren Sie die Leistung durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher ™ Systeme, die speziell für diese Geräte entwickelt wurden.
  • KingFisher Geräte nutzen Einweg-Kunststoffe aus Polypropylen.
  • Die Kunststoffe – Spitzenkämme und Mikrotiterplatten – eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikel-Aufreinigung.
  • Ihr spezielles Design ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
KingFisher 96-Platte (200 μl), mit Barcode
KingFisher Apex
48/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24261F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2024 Catalog Number97002540B
Chargennummer24231F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number97002540B
Chargennummer24225F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/10/2024 Catalog Number97002540B
Chargennummer24229F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number97002540B
Chargennummer24125F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/08/2024 Catalog Number97002540B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats > KingFisher 96-Platte (200 μl), mit Barcode
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.