Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für Chromatographiesäulen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke: Diba 006FR-35-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können.
Bringen Sie den Säulen-Innendurchmesser in Übereinstimmung, um die richtige Fritte auszuwählen.
Spezifikation
1,3 in. | |
35 mm | |
Leere Chromatographiesäulen aus Glas | |
10 μm | |
Universalfritte |
1,3 in. | |
35 mm | |
PTFE | |
35 mm |