Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für Chromatographiesäulen
Artikelnummer. p-4707039
Encompass_Preferred
Click to view available options
Porosität:
5 μm
10 μm
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
35 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15865524
Marke: Diba 006FR1505
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können.
Bringen Sie den Säulen-Innendurchmesser in Übereinstimmung, um die richtige Fritte auszuwählen.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Fritte 0,5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) Fritte 15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Leere Chromatographiesäulen aus Glas
Material PTFE
Porosität 5 μm
Größe 15 mm
Typ Universalfritte
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.