Learn More
Diba Omnifit™ Fritten für Chromatographiesäulen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke:  Diba 006FR-15-05
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15865524
  • N.V. / 20 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können.
Bringen Sie den Säulen-Innendurchmesser in Übereinstimmung, um die richtige Fritte auszuwählen.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 in.
15 mm
Leere Chromatographiesäulen aus Glas
5 μm
Universalfritte
0,5 in.
15 mm
PTFE
15 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.