Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- In den Größen S bis XXXL lieferbar
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
- Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
- Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
- Reißverschluss vorne
- Sturmklappe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 2 Extragroß |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Gummizüge an der Rückseite |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss vorne |
| Saumtyp | Gebunden |
| Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.