Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit sicherheitsbeschichtetem Röhrchen
Autoklavierbare transparente Beschichtung
226.00 € - 277.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11808512
|
DWK Life Sciences
885460-0023 |
0,59 oz., 15 ml |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11858462
|
DWK Life Sciences
885460-0021 |
0,1 oz., 3 ml |
N/A
|
N/A | ||||||
11813153
|
DWK Life Sciences
885460-0022 |
0,16 oz., 5 ml |
226.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Autoklavierbare transparente Beschichtung
- Ähnlich wie Serie K885450, jedoch mit kunststoffbeschichtetem Röhrchen mit Homogenatfüllung für den Fall eines Röhrchenbruchs
- Die transparente Beschichtung ist autoklavierbar.
- Mit Glaspistill
Spezifikation
Glas | |
0,004 bis 0,006 in. | |
0,1 bis 0,15mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit sicherheitsbeschichtetem Röhrchen