Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen
Glas, transparent KG-33
Marke:  DWK Life Sciences 90S332375B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11873023
  • 670.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberseite: 20 mm A/S
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
Oben modifiziert
23 mm
20.0 ml
1000
Bördelverschluss
1000er-Karton
20 mm
Durchsichtig
Quarzglas
2,95 in.
Abgeschrägt
75 mm
Originalhersteller