Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebeschleifer, von 2 ml bis 100 ml.
84.15 € - 198.00 €
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Produkttyp | Gewebemühle-Röhrchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dounce-Glasgewebemühle |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10724413
|
DWK Life Sciences
885303-0100 |
100 ml (3.38 oz.) |
198.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11816271
|
DWK Life Sciences
885303-0015 |
0,5 oz., 15 ml |
84.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11864361
|
DWK Life Sciences
885303-0040 |
40 ml (1.35 oz.) |
98.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11883722
|
DWK Life Sciences
885303-0002 |
0,06 oz., 2 ml |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebeschleifer, von 2 ml bis 100 ml.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
1/Packung | |
Gewebemühle-Röhrchen | |
Dounce-Glasgewebemühle |