Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebeschleifer, von 2 ml bis 100 ml.
Marke:  DWK Life Sciences 885303-0015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11816271
  • 84.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebeschleifer, von 2 ml bis 100 ml.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
15 ml
Dounce-Glasgewebemühle
0.5 oz.
Gewebemühle-Röhrchen
0,5 oz., 15 ml