Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Brand Microflex™ Mikrobereich-Kits - Spritzennadeln
Nicht steril
9.50 €
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur universellen Dosierung in Laboranwendungen und für Microflex Mikrobereich-Kits
Enthält Mit einem inerten Luer-Anschluss aus Kunststoff und einem stumpfen Ende für mehr Sicherheit
Produkttyp Spritzennadel
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10402575
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
868280-1801
0.05 Zoll 1.25 mm 18 ga.
9.50 €
12 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Größe: 1 in.
  • 12 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Mit einem inerten Luer-Anschluss aus Kunststoff und einem stumpfen Ende für mehr Sicherheit
Steril
Zur universellen Dosierung in Laboranwendungen und für Microflex Mikrobereich-Kits
Spritzennadel