Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Brand Microflex™ Mikrobereich-Kits - Spritzennadeln
Artikelnummer. 10402575
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
Außendurchmesser (metrisch):
1.25 mm
Artikelnummer. 10402575
Marke: DWK Life Sciences 8682801801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nicht steril
  • Größe: 1 in.
  • 12 Stück/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 18 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 1.25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur universellen Dosierung in Laboranwendungen und für Microflex Mikrobereich-Kits
Enthält Mit einem inerten Luer-Anschluss aus Kunststoff und einem stumpfen Ende für mehr Sicherheit
Produkttyp Spritzennadel
Sterilität Steril