Learn More
DWK Life Sciences BioMasher II™ Mikro-Gewebehomogenisator, geschlossenes System
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
193.00 € - 362.65 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.05 oz. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme |
Autoklavierbar | Ja |
Farbe | Klar |
Enthält | Röhrchen aus Polypropylen, Stößel aus Polyacetal |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13440289
|
DWK Life Sciences
749625-0010 |
Großpackung | Unsteril |
193.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15344182
|
DWK Life Sciences
9749625002 |
Einzelpackung | Steril |
362.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
- Röhrchen aus transparentem Polypropylen
- Stößel aus Polyacetal mit eingearbeitetem Schaftschutz
- Abrasive Oberfläche (Stößelspitze und Innenröhrchen)
- Steril und nicht steril erhältlich
- Kapazität: 1.5 ml
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme
Spezifikation
0.05 oz. | |
Ja | |
Röhrchen aus Polypropylen, Stößel aus Polyacetal | |
1.5 ml (0.05 oz.) |
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme | |
Klar | |
1.5 ml |