Learn More
DWK Life Sciences BioMasher II™ Mikro-Gewebehomogenisator, geschlossenes System
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
Marke: DWK Life Sciences 749625-0010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
- Röhrchen aus transparentem Polypropylen
- Stößel aus Polyacetal mit eingearbeitetem Schaftschutz
- Abrasive Oberfläche (Stößelspitze und Innenröhrchen)
- Steril und nicht steril erhältlich
- Kapazität: 1.5 ml
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme
Spezifikation
0.05 oz. | |
Ja | |
Röhrchen aus Polypropylen, Stößel aus Polyacetal | |
Großpackung | |
Unsteril |
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme | |
Klar | |
1.5 ml | |
1.5 ml (0.05 oz.) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences BioMasher II™ Mikro-Gewebehomogenisator, geschlossenes System > Nicht steril; Großpackung, Konfigurationspaket
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur