Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas mit einem kleineren Innendurchmesser
51 Expansionsborosilikatglas
384.00 € - 454.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schmelzpunkt-KapillarE |
---|---|
Wandstärke (metrisch) | 0,25 mm |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 |
Innendurchmesser (metrisch) | 0,8 bis 1,1 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11873063
|
DWK Life Sciences
34502-99 |
Beide Enden offen | 100 mm |
384.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883063
|
DWK Life Sciences
34507-99 |
Ein Ende versiegelt | 90 mm |
454.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Aus Expansionsborosilikatglas Typ 51
- Innendurchmesser ca. 0,8 bis 1,1 mm
- Wandstärke, 0,25 mm
- Verpackt in Fläschchen à 100 Kapillaren
Compliance
Gemäß den Anforderungen von U.S. Pharmacopeia XXI.
Spezifikation
Schmelzpunkt-KapillarE | |
Borosilikatglas | |
0,8 bis 1,1 mm |
0,25 mm | |
USP Typ I, ASTM E438 |