Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas
51 Expansionsborosilikatglas
454.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schmelzpunkt-KapillarE |
---|---|
Wandstärke (metrisch) | 0,25 mm |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 |
Außendurchmesser (metrisch) | 1,5 bis 1,8 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11853063
|
DWK Life Sciences
34500-99 |
Beide Enden offen | 100 mm |
514.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863063
|
DWK Life Sciences
34505-99 |
Ein Ende versiegelt | 90 mm |
454.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Kimax-51 Borosilikatglas
- Ungefährer Außendurchmesser. 1,5 bis 1,8mm
- Wandstärke 0,2 mm
- Verpackt in Fläschchen à 100 Kapillaren
Spezifikation
Schmelzpunkt-KapillarE | |
Borosilikatglas | |
1,5 bis 1,8 mm |
0,25 mm | |
USP Typ I, ASTM E438 |