Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas
51 Expansionsborosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 34500-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- AD: 1,5 bis 1,8mm
- 100 Kapillaren pro Fläschchen
Spezifikation
0,25 mm | |
Borosilikatglas | |
Beide Enden offen | |
3,93 in. |
Schmelzpunkt-KapillarE | |
USP Typ I, ASTM E438 | |
1,5 bis 1,8 mm | |
100 mm |