Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
19 mm
22 mm
Säulenkapazität:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
250 ml
Enthält:
Absperrhahneinheit aus PTFE
Reservoir und vollständig aus PTFE gefertigte Absperrhahneinheit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verstärktes oberes Ende
- Verstärktes unteres Ende
- Mit O-Ring
- Flüssigkeitsdicht über 0 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 100 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Typ | Chromatographiesäule |
| Säulenkapazität | 45 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Enthält | Absperrhahneinheit aus PTFE |