Learn More
KIF21B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
353.12 € - 484.87 €
Spezifikation
Antigen | KIF21B |
---|---|
Verdünnung | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18498890
|
Novus Biologicals
NBP1-84188-25UL |
25 μL |
353.12 €
25 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18251327
|
Bio-Techne
NBP1-84188 |
0.1 mL |
484.87 €
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
KIF21B Polyclonal specifically detects KIF21B in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
KIF21B | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
23046 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RKTQEVSALRRLAKPMSERVAGRAGLKPPMLDSGAEVSASTTSSEAESGARSVSSIVRQWNRKINHFLGDHPAPTVNGTRPARKKFQKKG | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
FLJ16314, KIAA0449, kinesin family member 21B | |
KIF21B | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only