Learn More
KAT6B-MORF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP3-02990-100UL
374.40 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KAT6B-MORF Polyclonal specifically detects KAT6B-MORF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
KAT6B-MORF | |
Polyclonal | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
23522 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot | |
Unconjugated | |
DKFZp313G1618, FLJ90335, Histone acetyltransferase MORF, Histone acetyltransferase MOZ2, histone acetyltransferase MYST4, KAT6B, KIAA0383, Monocytic leukemia zinc finger protein-related factor, MORFMorf, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 4, MOZ2EC 2.3.1.48, MOZ-related factor, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 4, MYST-4, qkf, querkopf | |
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human KAT6B-MORF (NP_001243398.1). | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido