Learn More
KAT6B-MORF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP3-02990-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18326236
  • 193.30 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
KAT6B-MORF Polyclonal specifically detects KAT6B-MORF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KAT6B-MORF
Polyclonal
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
23522
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
DKFZp313G1618, FLJ90335, Histone acetyltransferase MORF, Histone acetyltransferase MOZ2, histone acetyltransferase MYST4, KAT6B, KIAA0383, Monocytic leukemia zinc finger protein-related factor, MORFMorf, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 4, MOZ2EC 2.3.1.48, MOZ-related factor, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 4, MYST-4, qkf, querkopf
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human KAT6B-MORF (NP_001243398.1).
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat